WH0003845M1
Monoclonal Anti-KRAS antibody produced in mouse
clone 3B10-2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
KRAS Antibody - Monoclonal Anti-KRAS antibody produced in mouse, Kras Antibody, Anti-CKRAS, Anti-KIRAS, Anti-KRAS1, Anti-KRAS2, Anti-KRAS2A, Anti-KRAS2B, Anti-KRAS4A, Anti-KRAS4B, Anti-RASK2, Anti-v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3B10-2F2, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KRAS(3845)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Sequence
MTEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGHEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNTKSFEDIHHYREQIKRVKDSEDVPMVLVGNKCDLPSRTVDTKQAQDLARSYGIPFIETSAKTRQGVDDAFYTLVREIRKHKEKMSKDGKKKKKKSKTKCVIM
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?