WH0005169M1
Monoclonal Anti-ENPP3 antibody produced in mouse
clone 1G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-B10, Anti-CD203c, Anti-NPP3, Anti-PDIBETA, Anti-PDNP3, Anti-ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1G11, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ENPP3(5169)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Sequence
ATVKVNLPFGRPRVLQKNVDHCLLYHREYVSGFGKAMRMPMWSSYTVPQLGDTSPLPPTVPDCLRADVRVPPSESQKCSFYLADKNITHGFLYPPASN