Fontos dokumentumok
Z682675
Ace drying flask, pear-shaped, with side indents
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 24/40, glass
Szinonimák:
Aldrich® drying flask, pear-shaped, with side indents
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
glass
pear-shaped flask
single-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
case of 1
gyártó/kereskedő neve
Büchi equivalent, 11580
kapacitás
2000 mL
Általános leírás
These pear shaped drying flasks for rotary evaporators have side indents which increase the mixing action when the flask is rotated on an evaporator .
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)