WH0005156M1
Monoclonal Anti-PDGFRA antibody produced in mouse
clone 2D2-1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CD140A, Anti-MGC74795, Anti-PDGFR2, Anti-platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2D2-1A11, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PDGFRA(5156)
Általános leírás
Platelet-derived growth factor receptor α (PDGFRA) is also termed as cluster of differentiation 140a (CD140a). It is is encoded by the gene mapped to human chromosome 4q12. The encoded protein belongs to the receptor tyrosine kinase gene family.
Immunogén
Sequence
LSLPSILPNENEKVVQLNSSFSLRCFGESEVSWQYPMSEEESSDVEIRNEENNSGLFVTVLEVSSASAAHTGLYTCYYNHTQTEENELEGRHIYIYVPDPDVAFVPLGMTDYLVIVEDDDSAIIPCRTTDPETPVTLHNSEGVVPASYDSRQGFNGTFTVGPYICEATVKGKKFQTIPFNVYALKGTCIISFLL
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)