MAB328-I
Anti-Oligodendrocytes Antibody, clone CE-1
Szinonimák:
Myelin-oligodendrocyte glycoprotein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CE-1, monoclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 100 μg
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgM
epitóp szekvencia
Unknown
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Immunocytochemistry in Rat oligodendrocytes.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Rat Oligodendrocytes.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Oligodendrocytes in Western Blotting application (Goolsby, J., et al. (2003). Proc Natl Acad Sci USA. 100(25):14926-31).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Oligodendrocytes in Immunocytochemistry application (Goolsby, J., et al. (2003). Proc Natl Acad Sci USA. 100(25):14926-31; Glavaski-Joksimovic, A., et al. (2009). Neuroscience. 162(2):472-81).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Oligodendrocytes in Immunofluorescence applications (Dubreuil, C., et al. (2003). J Cell Biol. 162(2):233-43; Glavaski-Joksimovic, A., et al. (2009). Neuroscience. 162(2):472-81; Wuthrich, C., et al. (2012). J Neuropathol Exp Neurol. 71(1):54-65).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Oligodendrocytes in Immunohistochemistry applications (Dubreuil, C., et al. (2003). J Cell Biol. 162(2):233-43; Glavaski-Joksimovic, A., et al. (2009). Neuroscience. 162(2):472-81; Wuthrich, C., et al. (2012). J Neuropathol Exp Neurol. 71(1):54-65).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2