WH0004879M1
Monoclonal Anti-NPPB antibody produced in mouse
clone 2D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-BNP, Anti-natriuretic peptide precursor B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2D11, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG3κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... NPPB(4879)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Sequence
MDPQTAPSRALLLLLFLHLAFLGGRSHPLGSPGSASDSETSGLQEQRNHLQGKLSELQVEQTSLEPLQESPRPTGVWKSREVATEGIRGHRKMVLYTLRAPRSPKMVQGSGCFGRKMDRISSSSGLGCKVLRRH
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)