WH0000675M1
Monoclonal Anti-BRCA2 antibody produced in mouse
clone 3D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-FACD, Anti-FAD, Anti-FAD1, Anti-FANCB, Anti-FANCD, Anti-FANCD1, Anti-breast cancer 2, early onset
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3D12, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG3κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BRCA2(675)
Általános leírás
Immunogén
Sequence
SPQMTPFKKFNEISLLESNSIADEELALINTQALLSGSTGEKQFISVSESTRTAPTSSEDYLRLKRRCTTSLIKEQESSQASTEECEKNKQDTITTKKYI
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)