AV33212
Anti-RB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-Retinoblastoma 1 (including osteosarcoma)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
106 kDa
faj reaktivitás
guinea pig, horse, bovine, dog, human, rat, rabbit
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RB1(5925)
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3