178615
Anti-Aquaporin 5 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-AQP5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
liquid
nem tartalmaz
preservative
faj reaktivitás
rat, mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting (1-10 µg/ml)
Immunofluorescence (2-20 µg/ml)
Immunohistochemistry (2-20 µg/ml)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Analízis megjegyzés
Epithelial cells
Egyéb megjegyzések
Raina, S., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 1908.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1