Fontos dokumentumok
V5382
Nalgene® specimen vial
capacity 15 mL
Szinonimák:
sample container, sample vial, specimen container
Méret kiválasztása
1 PKG
78 900,00 Ft
78 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 PKG
78 900,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.22
78 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
high-density polyethylene cap
polypropylene copolymer bottle
round translucent bottle
Csatlakozó
joint threaded neck
sterilitás
sterile
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 75 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 5005-0015
kapacitás
15 mL
Általános leírás
Vials of polypropylene, linerless screw closures of high-density polyethylene. For storage of solid specimens. Use in mechanical freezers only. Wide-mouth, shoulderless vial allows easy access to sample. Flat bottom permits self-standing on flat surface. Certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic.
Kiszerelés
75 vials per package
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)