Fontos dokumentumok
V4888
Anti-VSV-G antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Vesicular Stomatitis Virus glycoprotein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mammals
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 0.5 μg using VSV-G tagged fusion proteins from transfected mammalian cell lysates (tagged fusion proteins from transfected mammalian cell lysates)
indirect immunofluorescence: 1.0 μg/mL using VSV-G tagged fusion proteins in methanol/acetone fixed transiently transfected cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using VSV-G tagged fusion proteins from transfected mammalian cell lysates
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
immunocytochemistry.
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Western blotting following immunoprecipitation (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)