Fontos dokumentumok
Z258458
Sigma-Aldrich
Head set for Vortex-Genie® 2
Large sample
Szinonimák:
Head Set for Vortex, Vortex Adapter, Vortex-Genie Head Set
About This Item
UNSPSC kód:
41103814
NACRES:
NB.73
gyártó/kereskedő neve
Scientific Industries
Általános leírás
For continuous vortexing of beakers, flasks, and tubes. Includes a recessed platform, elastic flask harness, and an assortment of tube inserts (accepts 10 to 37mm diam. tubes).
Jogi információk
Vortex-Genie is a registered trademark of Scientific Industries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)