Fontos dokumentumok
U8501
Uridine-5′-diphosphoglucose pyrophosphorylase from baker′s yeast
Type X, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein
Szinonimák:
UTP:α-D-glucose-1-phosphate uridylyltransferase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bakers yeast
Minőségi szint
típus
Type X
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥40 units/mg protein
összetétel
Protein, 30-60% modified Warburg-Christian
idegen aktivitás
UDP-glucose dehydrogenase and galactose-1-phosphate uridyltransferase ≤0.1%
inorganic pyrophosphatase ≤0.5%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the synthesis of uridine-5′-diphosphoglucose (UDP-Glc)-13C9
- to quantify Suc synthase (SUS) enzyme activity in rice
- to study the role of hexokinase and glycogen synthase controls the flux in frog oocytes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)