Fontos dokumentumok
SML0448
Sigma-Aldrich
URB937
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Cyclohexylcarbamic acid 3′–carbamoyl–6–hydroxybiphenyl–3–yl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H22N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
354.40
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder (1:1 ratio of product to ethanol)
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N(C3CCCCC3)C(=O)Oc1cc(c(cc1)O)c2cc(ccc2)C(=O)N
InChI
1S/C20H22N2O4/c21-19(24)14-6-4-5-13(11-14)17-12-16(9-10-18(17)23)26-20(25)22-15-7-2-1-3-8-15/h4-6,9-12,15,23H,1-3,7-8H2,(H2,21,24)(H,22,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMEQHOXCIGFZNJ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
URB937 is a fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor that is actively excluded from the CNS by the membrane transporter ABCG2. The ED50 for inhibition of FAAH activity in the brain is 200 times higher than inhibition of renal FAAH activity. In vivo administration of URB937 elevates anandamide levels in peripheral tissues, and attenuates acetic acid-induced writhing, hyperalgesia in a sciatic nerve ligation model, and pain and edema in carrageenan injected paws.
URB937 is a fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)