Fontos dokumentumok
TTR011
Sigma-Aldrich
Spirochetes TISSUE-TROL Control Slides
rabbit testicle tissue containing spirochetes (Treponema pallidum)
About This Item
UNSPSC kód:
41116121
NACRES:
NA.47
biológiai forrás
rabbit testis (tissue containing spirochetes (Treponema pallidum))
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
Histology slides with paraffin embedded section of rabbit testicle tissue containing spirochetes (Treponema pallidum). Suitable for use with Silver Stain, Modified Steiner-Steiner Procedure No. HT101, and other silver impregnation techniques.
Komponensek
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Modified Steiner-Steiner Silver Stain Procedure No. HT101.
Jogi információk
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)