Fontos dokumentumok
TTR007
Sigma-Aldrich
Iron TISSUE-TROL Control Slides
human liver containing intracellular or extracellular iron
About This Item
UNSPSC kód:
41116121
NACRES:
NA.47
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
biológiai forrás
human liver (containing intracellular or extracellular iron)
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
Alkalmazás
Histology slides with paraffin embedded section of from human liver containing intracellular or extracellular iron. Suitable for use with Iron Stain Procedure No. HT20.
Komponensek
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Iron Stain Procedure No. HT20.
Jogi információk
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)