Fontos dokumentumok
T9825
Tau-383 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Szinonimák:
MAPTL, MTBT1, TAU
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
40 kDa
technika/technikák
western blot: suitable
alkalmasság
suitable for Western blot
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MAPT(4137)
Általános leírás
Tau-383 belongs to the neuronal microtubule-associated protein family and is found in the axons of the CNS (central nervous system). It is encoded by the MAPT (microtubule associated protein tau) gene on chromosome 17q21 and exists in the form of 6 isoforms produced by the alternative splicing of m-RNA transcripts of MAPT (microtubule associated protein tau).
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)