Fontos dokumentumok
T7697
I-OMe-Tyrphostin AG 538
solid
Szinonimák:
α-Cyano-(3-methoxy-4-hydroxy-5-iodocinnamoyl)-(3′,4′-dihydroxyphenyl)ketone, I-OMe-AG 538
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1cc(cc(I)c1O)\C=C(/C#N)C(=O)c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C17H12INO5/c1-24-15-6-9(5-12(18)17(15)23)4-11(8-19)16(22)10-2-3-13(20)14(21)7-10/h2-7,20-21,23H,1H3/b11-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSRMHXWCTRFVHK-NYYWCZLTSA-N
Géninformáció
human ... IGF1(3479) , IGF1R(3480)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology