Merck
T3196
Sigma-Aldrich
Heptakis(2,3,6-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin
>95%
Szinonimák:
β-Cyclodextrin heptakis(2,3,6-tri-O-benzoate)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C182H154O56
Molekulatömeg:
3237.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
>95%
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
For capillary electrophoresis
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3