Fontos dokumentumok
T2668
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3139
nominal capacity 16 mL
Szinonimák:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
material
cap (Sealing cap)
polypropylene
polypropylene copolymer
round bottom tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 50,000 × g
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 3139-0016
névleges kapacitás
16 mL
Kiszerelés
With sealing cap
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries