T2069
Trizma® hydrochloride solution
pH 7.2, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
Szinonimák:
Tris hydrochloride solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
BioPerformance Certified
for molecular biology
Minőségi szint
form
solution
koncentráció
1 M
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.2
hasznos pH-tartomány
7.0-9.0
absorption
≤0.05 at 290 at 40%
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1