Fontos dokumentumok
Z666114
Greiner centrifuge tubes with screw cap
volume 12 mL , round bottom, case of 900 racks of 50
Szinonimák:
centrifuge tube, culture tube, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, screw cap centrifuge tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
colorless polystyrene tube
round bottom
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
cap screw cap, white
kiszerelés
case of 900 racks of 50
gyártó/kereskedő neve
Greiner 163270
átmérő × H
16 mm × 100 mm
térfogat
12 mL , round bottom
Általános leírás
Polystyrene tubes with closures are ideally suited for optical measurements due to its high clarity. Available with screw or bayonetc ap in blue, black or white and choice of skirted on non-skirted.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)