Fontos dokumentumok
T0642
Tubercidin
from Streptomyces tubercidicus, ~95%
Szinonimák:
7-Deazaadenosine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces tubercidicus
Minőségi szint
Teszt
~95%
Forma
powder
szín
off-white
antibiotikus hatásspektrum
fungi
parasites
viruses
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=CC3=C2N=CN=C3N)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C11H14N4O4/c12-9-5-1-2-15(10(5)14-4-13-9)11-8(18)7(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6-8,11,16-18H,3H2,(H2,12,13,14)/t6-,7-,8-,11-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDZZVAMISRMYHH-KCGFPETGSA-N
Géninformáció
rat ... Adora1(29290)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?