Fontos dokumentumok
SYNF44243L
Synthware three neck round bottom flask with vertical side necks
bottle capacity 3000 mL, side joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
Synthware F44243L, 3-neck round flask
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
material
clear
Csatlakozó
side joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Kemtech F44243L
palackkapacitás
3000 mL
Általános leírás
Flask, Round Bottom, 3 Neck, Center 24/40, Side 24/40, 3L
Alkalmazás
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
Tulajdonságok és előnyök
Organic Chemistry
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)