Fontos dokumentumok
SYNF304500
Synthware single-neck round-bottom flask
500 mL, joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
Synthware F304500, glass round flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F304500
kapacitás
500 mL
500 mL
Általános leírás
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)