Fontos dokumentumok
SYNF44242L
Synthware three neck round bottom flask with vertical side necks
2000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
Synthware F44242L, 3-neck round flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (vertical side necks)
Csatlakozó
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F44242L
kapacitás
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
Általános leírás
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)