SRP6061
VEGFR2 human
recombinant, expressed in insect cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Fetal liver kinase 1, Kinase insert domain receptor, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in insect cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
116
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... VEGFR2(3791)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)