Merck
RAB0541
Sigma-Aldrich
Human IFNA1 / Interferon Alpha-1/13 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.6 ng/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IFNA1(3439)
Általános leírás
This ELISA antibody pair detects human Interferon Alpha-1/13.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Satu Wedenoja et al.
EBioMedicine, 59, 102872-102872 (2020-07-19)
Fetal immune tolerance is crucial for pregnancy success. We studied the link between preeclampsia, a severe pregnancy disorder with uncertain pathogenesis, and fetal human leukocyte antigen G (HLA-G) and other genes regulating maternal immune responses. We assessed sex ratios and
Samuel T Haile et al.
Cancer immunology research, 2(7), 610-615 (2014-05-14)
Tumor cells use various methods of immunosuppression to overcome antitumor immunity. One such method is that of programmed death ligand-1 (PD-L1 or B7-H1), which upon binding its receptor PD-1 on T cells triggers apoptotic death of the activated T cells.
Yong-Chen Lu et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(13), 3401-3410 (2014-07-06)
Cancer immunotherapy with adoptive transfer of tumor-infiltrating lymphocytes (TIL) represents an effective treatment for patients with metastatic melanoma, with the objective regressions in up to 72% of patients in three clinical trials. However, the antigen targets recognized by these effective
Vibha Jha et al.
PloS one, 9(8), e104484-e104484 (2014-08-15)
Environmental factors including drugs, mineral oils and heavy metals such as lead, gold and mercury are triggers of autoimmune diseases in animal models or even in occupationally exposed humans. After exposure to subtoxic levels of mercury (Hg), genetically susceptible strains
Shigeo Koido et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(16), 4228-4239 (2014-07-25)
We performed a phase I trial to investigate the safety, clinical responses, and Wilms' tumor 1 (WT1)-specific immune responses following treatment with dendritic cells (DC) pulsed with a mixture of three types of WT1 peptides, including both MHC class I