SRP3173
TIMP-1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
Erythroid-Potentiating activity, Fibroblast collagenase inhibitor, Tissue inhibitor of metalloproteinase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
hatékonyság
0.5 μg/mL
molekulatömeg
20.6 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TIMP1(7076)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)