MABC1556
Anti-NRF2 Antibody, clone 6H11.1
clone 6H11.1, from mouse
Szinonimák:
NFE2L2, Nuclear factor erythroid 2-related factor 2, NF-E2-related factor 2, NFE2-related factor 2, HEBP1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6H11.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NFE2L2(4780)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NRF2 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1