Fontos dokumentumok
SRP0634
Sigma-Aldrich
PD-L1 (I54A), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
B7 homolog 1, B7-H1, CD274, PD-L1, PDCD1L1, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
molekulatömeg
54 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CD274(29126)
Általános leírás
Human secreted Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1) with a I54A mutation,GenBank Accession No. NM_014143,amino acids 19-239, fused at the Cterminus with the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avitag expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 54 kDa.
Fizikai forma
Aqueous solution
Jogi információk
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1