Fontos dokumentumok
SAB3701213
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse (κ-chain specific)-Fluorescein antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
FITC
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
fluorescein conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Mouse antigens coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Fluorescein and Anti-Rabbit Serum. Specificity was confirmed by ELISA at less than 1% cross reactivity against other Mouse heavy or light chain isotypes.
Immunogen
Mouse kappa light chain
Fizikai tulajdonságok
Antibody format: IgG
Fizikai forma
Supplied in 0.01 M Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Feloldás
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3