Fontos dokumentumok
SRP0532
Sigma-Aldrich
B7-H4, His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
B7 H4, B7H4, B7S1, B7x
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Forma
frozen liquid
molekulatömeg
28.6 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... VTCN1(79679)
Általános leírás
Human secreted B7-H4, also known as B7x and B7S1, with C-terminal His-Avitag . GenBank Accession No. NM_078902, a.a 29-258 expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 28.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDSPAGE due to glycosylation.
Fizikai forma
Aqueous solution
Jogi információk
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)