SRP0710
EGFR (T790M C797S L858R), Active
PRECISIO ®Kinase, recombinant
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Teszt
70-95% (SDS-PAGE)
Forma
frozen liquid
specifikus aktivitás
34-46 nmol/min·mg (radiometric)
molekulatömeg
~89-100 kDa
koncentráció
0.1 μg/μL
elérési szám
NM_005228
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... EGFR(1956)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)