H2042
Histone H2A human
Szinonimák:
Histone, Human
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Forma
liquid
koncentráció
1 mg/mL
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... H2AC20(8338)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)