Fontos dokumentumok
SRE0117
Sigma-Aldrich
Salt Active Nuclease (SAN)
High Purity, recombinant, expressed in Pichia pastoris, Triton-free
Szinonimák:
endonuclease, salt active endonuclease, salt tolerant nuclease
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
rekombináns
expressed in Pichia pastoris
Minőségi szint
összetétel
Triton-free
kiszerelés
pkg of 25 kU
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This Salt Active Nuclease (SAN) is the ultimate solution for efficient removal of nucleic acids in manufacturing and bioprocessing workflows. This nonspecific, recombinant endonuclease has optimum activity at high salt concentrations, which can improve efficiency and yield in various workflows.
Alkalmazás
  • Useful for purification of tagged recombinant proteins
  • Manufacturing of nucleic acid-free molecular enzymes and reagents
  • Research of vaccines, viruses and antibodies
Tulajdonságok és előnyök
  • Active at low temperatures
  • Binds strongly to cation exchange media because of high isoelectric point, even at elevated pH and salt concentrations where few other proteins show binding
  • Typically does not bind to anion exchange or IMAC media
  • Detergent free No protease detected
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that causes a ΔA260 = 1.0 in 30 minutes at 37 °C in 25 mM Tris-HCI pH 8.5 (@25 °C), 5 mM MgCl2, 500 mM NaCl, and 50 µg/mL calf thymus DNA.
Feloldás
In solution
Egyéb megjegyzések
  • Temperature: 5 – 40°C, optimal: ~35°C
  • Salt concentration (NaCl / KCl): 150 - 900 mM, optimal: 400 - 650 mM
  • Mg2+: >1 mM is required for activity, optimal 5 - 50 mM
  • pH: 7.3 – 10.0, optimal 8.2 - 9.2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)