SRE0115
Salt Active Nuclease (SAN)
Heat-labile, recombinant, expressed in Pichia pastoris, Triton-free
Szinonimák:
Heat-labile salt active nuclease, endonuclease, salt active endonuclease, salt tolerant nuclease
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in Pichia pastoris
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥175 000 U/mg
Jellemzők
Heat-labile
összetétel
Triton-free
kiszerelés
pkg of 25 kU
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This Salt Active Nuclease (SAN) is a nonspecific endonuclease recombinantly produced in Pichia pastoris, with optimum activity at high salt concentrations. It is active in a variety of buffers and can be easily inactivated by treatment with a reducing agent. These features make it particularly useful in the purification of proteins and removal of DNA and RNA from molecular biology reagents. It can be used on cell lysates for viscosity removal, and additionally at the elution step of purification, where there are smaller volumes and a purer protein - allowing for effective and efficient DNA removal.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Active at up to 1M NaCl
Tolerates imidazole and can be separated from most proteins by cation exchange or inactivated by reducing agents.
Egység definíció
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Salt concentration (NaCI / KCI): 150 - 900 mM, optimal: 400 - 650 mM
Mg2+: >1 mM is required for activity, optimal: 5 - 50 mM
pH: 7.3 – 10, optimal: 8.2 - 9.2
Not recommended to use in presence of SDS or urea.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)