Fontos dokumentumok
C7988
Anti-Cre antibody, Mouse monoclonal
clone 7-23, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Mouse Anti-Recombinase cre
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7-23, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~38 kDa
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using recombinant Cre recombinase
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- flow cytometry
- immunostaining
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)