SRE0116
Salt Active Nuclease (SAN)
recombinant, expressed in Pichia pastoris, Triton-free
Szinonimák:
endonuclease, recombinant nuclease, salt active endonuclease, salt tolerant nuclease
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in Pichia pastoris
Minőségi szint
összetétel
Triton-free
kiszerelés
pkg of 25 kU
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Can be used directly in cell medium or harvested supernatant without buffer adjustments
- Ideal for DNA removal directly in mammalian cell media
Tulajdonságok és előnyök
- Active at physiological conditions
- Endotoxin tested Animal origin free without buffer adjustments.
Egység definíció
Feloldás
Egyéb megjegyzések
- Temperature: 25 – 50 °C
- Salt concentration (NaCl): 50 – 400 mM, optimal: 125 – 250 mM
- Mg2+: > 0.5 mM is required for activity, optimal: 4 - 15 mM
- pH: 6.5 – 9.5, optimal: 7.2 - 8.7
- Not recommended to use in presence of EDTA or urea.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1