Fontos dokumentumok
SML3846
Motixafortide trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
TF 14016 trifluoroacetate, B 4F-benzoyl-TN14003 trifluoroacetate, BKT 140 trifluoroacetate, BKT140 trifluoroacetate, N2-(4-Fluorobenzoyl)-L-arginyl-L-arginyl-3-(2-naphthalenyl)-L-alanyl-L-cysteinyl-L-tyrosyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithyl-L-lysyl-D-lysyl-L-prolyl-L-tyrosyl-L-arginyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithyl-L-cysteinyl- L-argininamide cyclic (4→13)-disulfide trifluoroacetate, TF14016 trifluoroacetate
Teszt
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(NCCCC1NC(C(CCCNC(N)=N)NC(C(CC2=CC=C(C=C2)O)NC(C3N(CCC3)C(C(CCCCN)NC(C(CCCCN)NC(C(CCCNC(N)=O)NC(C(CC4=CC=C(C=C4)O)NC(C(CSSCC(C(NC(CCCNC(N)=N)C(N)=O)=O)NC1=O)NC(C(CC5=CC6=C(C=CC=C6)C=C5)NC(C(CCCNC(N)=N)NC(C(CCCNC(N)=N)NC(C7=CC=C(C=C7)F)=O)=O)=O)=O)=O)=O
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3