Fontos dokumentumok
934380
1-Piperazinecarboxylic acid, 4-(4-piperidinyl)-, 1,1-dimethylethyl ester
≥98%
Szinonimák:
1-Boc-4-(piperidin-4-yl)-piperazine, 1,1-Dimethylethyl 4-(4-piperidinyl)-1-piperazinecarboxylate (ACI), 1-tert-Butoxycarbonyl-4-(piperidin-4-yl)piperazine, 1-Boc-4-(piperidin-4-yl)piperazine, 2-Methylpropan-2-yl 4-(piperidin-4-yl)piperazine-1-carboxylate, 4-(Piperidin-4-yl)piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-(4-piperidyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(piperidin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
Teszt
≥98%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2CCNCC2
InChI
1S/C14H27N3O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-10-8-16(9-11-17)12-4-6-15-7-5-12/h12,15H,4-11H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMFPSYLOYADSFR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)