Fontos dokumentumok
SML3697
Anagliptin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-N-(2-(2-(2-Cyanopyrrolidin-1-yl)-2-oxoethylamino)-2-methylpropyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxamide, N-[2-({2-[(2S)-2-Cyanopyrrolidine-1-yl]-2-oxoethyl}amino)-2-methylpropyl]-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxamide, SK 0403, SK-0403, SK0403
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3