573126
STAT3 Inhibitor XI, STX-0119
The STAT3 Inhibitor XI, STX-0119 controls the biological activity of STAT3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
STAT3 Inhibitor XI, STX-0119, N-(5-(Furan-2-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-2-phenylquinoline-4-carboxamide
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
gray to off-white
oldhatóság
DMSO: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=NN=C(C2=CC=CO2)O1)C3=CC(C4=CC=CC=C4)=NC5=C3C=CC=C5
Egyéb megjegyzések
Matsuno, K., et al. 2010. ACS Med. Chem. Lett.1, 371.
WGK
WGK 2