Fontos dokumentumok
SML3230
VU0360172 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-cyclobutyl-6-((3-fluorophenyl)ethynyl)nicotinamide hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
FC1=CC=CC(C#CC2=NC=C(C=C2)C(NC3CCC3)=O)=C1.Cl
InChI
1S/C18H15FN2O.ClH/c19-15-4-1-3-13(11-15)7-9-16-10-8-14(12-20-16)18(22)21-17-5-2-6-17;/h1,3-4,8,10-12,17H,2,5-6H2,(H,21,22);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBGAPTWZQXSEAA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)