Fontos dokumentumok
ERMBF415E
Maize GMO Standard ERM-BF415
ERM®, certified reference material, 2% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Szinonimák:
GMO Standard ERM-BF415, Maize NK603
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
minőség
for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
összetétel
genetically modified NK603 maize, 2%
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBF415E
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3