Merck
SML3216
Sigma-Aldrich
Melarsoprol
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2-(4-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenyl)-1,3,2-dithiarsolan-4-yl)methanol, 2-(4-melamin-2-ylphenyl)-4-hydroxymethyl-1,3-dithia-2-arsolane, 2-p-(4,6-diamino-s-triazin-2-ylamino)phenyl-4-hydroxymethyl-1,3,2-dithiarsoline, Mel B, Melarsaprol, Melarsen B, RP 3854, p-[(4,6-diamino-s-triazin-2-yl)amino]dithiobenzenearsonous acid 3-hydroxypropylene ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H15AsN6OS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
398.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(N)=NC(NC2=CC=C(C=C2)[As]3SCC(S3)CO)=N1
InChI
1S/C12H15AsN6OS2/c14-10-17-11(15)19-12(18-10)16-8-3-1-7(2-4-8)13-21-6-9(5-20)22-13/h1-4,9,20H,5-6H2,(H5,14,15,16,17,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCYZMTMYPZHVBF-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Melarsoprol is an antiprotozoal (Trypanosoma) drug used in treatment of trypanosomiasis (Chagas disease and West African sleeping sickness). The drug mechanism of action is not well characterized. Melarsoprol is still the only effective drug for chemotherapy of second stage of T. b. rhodesiense sleeping sickness. As other arsenic-containing compounds melarsoprol causes cell apoptosis of myeloma and other cancer cell lines.
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)