Merck
SML3202
Sigma-Aldrich
TL02-59
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-[(6,7-Dimethoxy-4-quinazolinyl)oxy]-N-[4-[(4-ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylbenzamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H34F3N5O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
609.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=C(CN2CCN(CC)CC2)C=C1)C3=CC(OC4=C(C=C(C(OC)=C5)OC)C5=NC=N4)=C(C)C=C3
Biokémiai/fiziológiai hatások
TL02-59 is a potent inhibitor of Fgr kinase, a Src-family kinase expressed in myeloid cells and associated with acute myelogenous leukemia (AML). It exhibited an IC50 value of 0.03 nM for Fgr, 0.10 nM for related Src-family kinase Lyn, with >1000-fold less potency for all other kinases tested. TL02-59 given orally in a mouse xenograft model of AML was able to eliminate spleen and peripheral blood leukemic cells and significantly reduce bone marrow engraftment.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3