Fontos dokumentumok
SML3183
Grapiprant
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Ethyl-4,6-dimethyl-1-[4-[2-[[[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]carbonyl]amino]ethyl]phenyl]-1H-imidazo[4,5-c]pyridine, CJ-023,423, CJ-023423, N-[({2-[4-(2-ethyl-4,6-dimethyl-1H-imidazo [4,5-c]pyridin-1-yl)phenyl]ethyl}amino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NS(C1=CC=C(C)C=C1)(=O)=O)NCCC2=CC=C(N3C(CC)=NC4=C3C=C(C)N=C4C)C=C2
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3