Merck
SML3135
Sigma-Aldrich
Cinobufagin
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
14,15β-Epoxy-3β,16β-dihydroxy-5β,20(22)-bufadienolide 16-acetate, 5β,20(22)-Bufadienolide-3β,16β-diol-14,15β-epoxy 16-acetate, 14,15β-Epoxy-3β,16β-dihydroxy-5β,20(22)-bufadienolide 16-acetate, 5β,20(22)-Bufadienolide-3β,16β-diol-14,15β-epoxy 16-acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H34O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
442.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)[C@H]2OC(C)=O)(CC[C@@]3([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](O)C5)C)[C@@]64[C@@H]2O6
InChI
1S/C26H34O6/c1-14(27)31-22-21(15-4-7-20(29)30-13-15)25(3)11-9-18-19(26(25)23(22)32-26)6-5-16-12-17(28)8-10-24(16,18)2/h4,7,13,16-19,21-23,28H,5-6,8-12H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19-,21+,22-,23-,24+,25-,26-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCULJPGYOQQXTK-OLRINKBESA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cinobufagin is a bufanolide steroid with anti-proliferative and pro-apoptotic effects as well as antinociception activity. It has been used in Chinese herbal medicine and has been shown to have clinical applications in a variety of cancers both as an anticancer agent and to reduce cancer pain. Cinobufagin was recently identified as novel expression-mimicker that exert in vitro as well as in vivo anti-AML efficacy against AML expressing mtRUNX1.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)