Fontos dokumentumok
B0261
Bufalin
Szinonimák:
3β,14-Dihydroxy-5β,20(22)-bufadienolide, 5β,20(22)-Bufadienolide-3β,14-diol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@]([C@@](CC[C@@]1([H])[C@@]2(CC[C@H](O)C1)C)([H])[C@]2([H])CC3)(CC[C@@H]4C(C=C5)=COC5=O)[C@]34C
InChI
1S/C24H34O4/c1-22-10-7-17(25)13-16(22)4-5-20-19(22)8-11-23(2)18(9-12-24(20,23)27)15-3-6-21(26)28-14-15/h3,6,14,16-20,25,27H,4-5,7-13H2,1-2H3/t16-,17+,18-,19+,20-,22+,23-,24+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEEBRPGZBVVINN-BMPKRDENSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to test its effect on invasion and activation of nuclear factor kappa- B (NF-κB) cells and tumor necrosis factor-α (TNF-α) stimulated rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes (RAFLSs)
- as a nuclear receptor coactivator 3 (NCOA3) inhibitor in chondrocytes
- to test its anti-metastasis effect in lung cancer cells (NCI-H460) resistant to gefitinib
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3